Learn More
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten mit angesetzter Spritze
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Hirschmann™ Vollpipetten mit angeschlossener Spritze werden mit brauner Graduierung geliefert.
Marke: Hirschmann™ 1410165
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eine Kennzeichnung
- Braun gefärbte Graduierung
Spezifikation
AR-GLAS | |
Braun | |
0.03 ml | |
Spritze für Vollpipetten |
Ja | |
Je | |
20 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Volumetrische Pipetten mit angesetzter Spritze > Fassungsvermögen: 20 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur