missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Anschluss für volumetrisches Messgerät
Passend für Dr. Schilling Schnelldurchflussbüretten
21.40 CHF
Código de producto | Marca | Zur Verwendung mit (Geräte) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Zur Verwendung mit (Geräte) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10069770
|
Hirschmann™
8900710 |
Schilling Schnelldurchflussbüretten, 5 bis 10 ml |
21.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10293861
|
Hirschmann™
8900750 |
Schilling Schnelldurchflussbüretten, 15 bis 50 ml |
21.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Für Schilling-Büretten
Especificaciones
Je 1 | |
Anschlussstück |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Hirschmann™ Anschluss für volumetrisches Messgerät