missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Messkolben mit ST-PE-Stopfen
Lagern Sie Ihre Chemikalien und Reagenzien in konformitätszertifizierten Messkolben. Der Witeg™ Messkolben mit ST-PE-Stopfen ist hochbeständig und verfügt über widerstandsfähige Graduierungsmarkierungen.
88.30 CHF - 97.80 CHF
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polyethylen |
---|---|
Beschreibung | Blaue, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierung und -Beschriftung. |
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Form | Volumetrisch |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11863871
|
Witeg™
3 664 006 BL |
50 ml | ST 14/23 |
97.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11853871
|
Witeg™
3 664 012 BL |
10 ml | ST 10/19 |
88.30 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Volumetrische Form.
- Klasse A.
- Konformität-zertifiziert.
- Borosilikat 3.3.
Spezifikation
Polyethylen | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Ja | |
Stopfen |
Blaue, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierung und -Beschriftung. | |
Volumetrisch | |
A |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts