Learn More
Witeg™ Messkolben mit ST-PE-Stopfen
Lagern Sie Ihre Chemikalien und Reagenzien in konformitätszertifizierten Messkolben. Der Witeg™ Messkolben mit ST-PE-Stopfen ist hochbeständig und verfügt über widerstandsfähige Graduierungsmarkierungen.
Marke: Witeg™ 3 664 012 BL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Volumetrische Form.
- Klasse A.
- Konformität-zertifiziert.
- Borosilikat 3.3.
Spezifikation
Polyethylen | |
10 ml | |
Volumetrisch | |
Ja | |
Stopfen |
Blaue, säure- und alkalibeständige DIFFICO-Ringmarkierung und -Beschriftung. | |
Borosilikatglas 3.3 | |
0.040 ml | |
A | |
ST 10/19 |