Learn More
Flüchtige organische Verbindungen, Kombinationsstandard, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep CLPV-32CH
Artikelnummer. 15215986
  • 122.00 CHF / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Standard für flüchtige organische Verbindungen
1 ml
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Methanol-P&T
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
Für CLP-Methoden der US-EPA
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Flüchtige organische Verbindungen, Kombinationsstandard, SPEX CertiPrep™ > 1 ml; 2 ml-Glasampulle mit Skala
Produkt nur für den Laborgebrauch