Learn More
Flüchtige organische Verbindungen, Kombinationsmix A, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep 624-A
Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
1,1,1-Trichlorethan | 71-55-6 | 2000μg/ml |
1,1,2,2-Tetrachlorethan | 79-34-5 | 2000μg/ml |
1,1,2-Trichlorethan | 79-00-5 | 2000μg/ml |
1,1-Dichlorethan | 75-34-3 | 2000μg/ml |
1,1-Dichlorethen | 75-35-4 | 2000μg/ml |
1,2-Dichlorbenzol | 95-50-1 | 2000μg/ml |
1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 2000μg/ml |
1,2-Dichlorpropan | 78-87-5 | 2000μg/ml |
1,3-Dichlorbenzol | 541-73-1 | 2000μg/ml |
1,4-Dichlorbenzol | 106-46-7 | 2000μg/ml |
2-Chloroethylvinylether | 110-75-8 | 2000μg/ml |
Benzol | 71-43-2 | 2000μg/ml |
Bromdichlormethan | 75-27-4 | 2000μg/ml |
Bromoform | 75-25-2 | 2000μg/ml |
Kohlenstofftetrachlorid | 56-23-5 | 2000μg/ml |
Chlorbenzol | 108-90-7 | 2000μg/ml |
Chloroform | 67-66-3 | 2000μg/ml |
cis-1,3-Dichlorpropen | 10061-01-5 | 2000μg/ml |
Dibromchlormethan | 124-48-1 | 2000μg/ml |
Ethylbenzol | 100-41-4 | 2000μg/ml |
Methylenchlorid | 75-09-2 | 2000μg/ml |
Tetrachlorethen | 127-18-4 | 2000μg/ml |
Toluol | 108-88-3 | 2000μg/ml |
Trans-1,2-Dichlorethen | 156-60-5 | 2000μg/ml |
Trans-1,3-Dichlorpropen | 10061-02-6 | 2000μg/ml |
Trichlorethen | 79-01-6 | 2000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
VOC-Mischung A | |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
Methanol-P&T |
USEPA-Methode 624 | |
1 ml | |
Certified Reference Material | |
Für US EPA 624 | |
AA, ICP |
Sicherheit und Handhabung
- VOC Mix A
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,1-dichloroethylene, ethylbenzene, trans-1,3-Dichloropropene, methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch