Learn More
Thermo Scientific™ VLP195FD Ölvakuumpumpe
Die Thermo Scientific VLP195FD Ölvakuumpumpen können für Standardanwendungen der Gefriertrocknung eingesetzt werden.
9919.35 CHF
Spezifikation
Typ | Ölvakuumpumpe |
---|---|
Verdrängung | 195 l/min bei 60 Hz |
Endvakuum | 1,5 mTorr |
Beschreibung
Die Thermo Scientific VLP195FD Ölvakuumpumpen können für Standardanwendungen der Gefriertrocknung eingesetzt werden.
- Gasballast-Steuerung mit drei Positionen
- Alle Pumpen mit Ölwechselkit für einfachen Ölwechsel ausgestattet
- Zwei getrennte Einlassöffnungen für Vakuumpumpenöl
- Geräuscharm, 48 dBA
- Thermischer Überlastschalter mit automatischer Wiedereinschaltung
- Empfohlen für Anwendungen, in denen ein hohes Vakuum benötigt wird
- Komplett mit MF190 Öldampf-Eliminator und Ölwechselkit
- Öl-Umlauffilter (VPOF110) erhältlich zur Verwendung mit Säuren oder DMSO/DMF
Spezifikation
Ölvakuumpumpe | |
195 l/min bei 60 Hz | |
1,5 mTorr |