missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ VLP195FD Ölvakuumpumpe

Die Thermo Scientific VLP195FD Ölvakuumpumpen können für Standardanwendungen der Gefriertrocknung eingesetzt werden.

Marke:  Thermo Scientific™ VLP195FD-230

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 13172053

  • 9919.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Die Thermo Scientific VLP195FD Ölvakuumpumpen können für Standardanwendungen der Gefriertrocknung eingesetzt werden.

Eigenschaften:

  • Gasballast-Steuerung mit drei Positionen
  • Standardmäßiges Ölwechselkit vereinfacht den Ölwechsel
  • Zwei getrennte Einlassöffnungen für Öl
  • Geräuscharm, 48 dBA
  • Thermischer Überlastschalter, der mit automatischer Wiedereinschaltung versehen ist
  • Empfohlen für Anwendungen, in denen ein hohes Vakuum benötigt wird
  • Komplett mit MF190 Ölnebel-Eliminator und Ölwechselkit
  • Öl-Umlauffilter (VPOF110) erhältlich zur Verwendung mit Säuren oder DMSO/DMF
Hinweis:

Für Anwendungen mit aggressiven Lösungsmitteln, die herkömmliche Pumpen beschädigen könnten, empfehlen wir die LyoPump VLP195FD, zu deren Lieferumfang ein Aktiv-Ölfiltrationssystem (VPOF110) gehört, durch das die Lebensdauer der Pumpe erheblich verlängert wird. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.

Im Lieferumfang enthalten:

Bei jeder Pumpe sind ein GBORK (Gasballast-Ölrückführungskit) und ein Ölnebelfilter (EMF10) im Lieferumfang enthalten. Das GBORK ermöglicht es dem Benutzer, das Öl mit vollem Gasballast sauber zu halten, ohne dass Öl verloren geht. Der EMF10 filtert die Abluft und hält damit die Umgebungsluft sauber.

 

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

230 V, 50 Hz
195 l/min bei 60 Hz
230 V, 50 Hz
50 Hz
Ölvakuumpumpe
1,5 mTorr
230 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt