Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 RC Ultrafiltrations-Zentrifugalkonzentratoren
Vivaspin™ Turbo15 Ultrafiltrations-Zentrifugalkonzentratoren mit regenerierter Cellulose (RC) für Protein-, DNA-, Nanopartikel- und Viruskonzentration für 4 bis 15 ml-Probenvolumina. Erreichen Sie die schnellste Probenkonzentration mit den höchsten Rückgewinnungen für Ihre Proteinproben.
225.00 CHF - 820.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Regenerierte Cellulose |
---|---|
Gehäusematerial | Polypropylen |
Volumen (metrisch) | 15 ml |
Länge (metrisch) | 77 mm |
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16646942
|
Sartorius
VS15TR11 |
5000 | 12/Pk. |
231.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16656942
|
Sartorius
VS15TR12 |
5000 | 48/Pk. |
820.00 CHF
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16626942
|
Sartorius
VS15TR01 |
10 kDa | 12/Pk. |
225.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16636942
|
Sartorius
VS15TR02 |
10 kDa | 48/Pk. |
820.00 CHF
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16666942
|
Sartorius
VS15TR21 |
30 kDa | 12/Pk. |
225.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16676942
|
Sartorius
VS15TR22 |
30 kDa | 48/Pk. |
820.00 CHF
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16686942
|
Sartorius
VS15TR31 |
50,000 | 12/Pk. |
225.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16696942
|
Sartorius
VS15TR32 |
50,000 | 48/Pk. |
820.00 CHF
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16606952
|
Sartorius
VS15TR41 |
100,000 | 12/Pk. |
225.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16616952
|
Sartorius
VS15TR42 |
100,000 | 48/Pk. |
820.00 CHF
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Vivaspin™ Turbo Zentrifugalkonzentratoren bieten die optimale Wahl für Anwendungen mit maximaler Konzentration oder Pufferaustausch, mit ihrem breiten Sortiment an MWCOs und der auf dem Markt einzigartigen Auswahl an RC- und PES-Membranen.
Die Vivaspin™ Turbo 15 RC-Konzentratoren sind Konzentratoren mit regenerierter Cellulose mit den höchsten Durchflussraten auf dem Markt aufgrund ihrer großen, vertikalen Doppelmembranen und ihres schlanken Innenprofils. Die Proteinpolarisation und anschließende Verschmutzung der Membran wird minimiert und maximale Prozessgeschwindigkeiten bis zu den letzten 100 μl wird sichergestellt.
- Einzigartige optimale Membranauswahl (PES und RC)
- Komplette Rückgewinnung
- Schnellste Konzentrationen
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Einfache Retentat-Sammlung
- Graduiert und markierbar
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
Polypropylen | |
15 ml | |
77 mm |