Learn More
Sartorius Vivaspin™ Turbo 15 RC Ultrafiltrations-Zentrifugalkonzentratoren
Vivaspin™ Turbo15 Ultrafiltrations-Zentrifugalkonzentratoren mit regenerierter Cellulose (RC) für Protein-, DNA-, Nanopartikel- und Viruskonzentration für 4 bis 15 ml-Probenvolumina. Erreichen Sie die schnellste Probenkonzentration mit den höchsten Rückgewinnungen für Ihre Proteinproben.
Marke: Sartorius VS15TR02
Beschreibung
Vivaspin™ Turbo Zentrifugalkonzentratoren bieten die optimale Wahl für Anwendungen mit maximaler Konzentration oder Pufferaustausch, mit ihrem breiten Sortiment an MWCOs und der auf dem Markt einzigartigen Auswahl an RC- und PES-Membranen.
Die Vivaspin™ Turbo 15 RC-Konzentratoren sind Konzentratoren mit regenerierter Cellulose mit den höchsten Durchflussraten auf dem Markt aufgrund ihrer großen, vertikalen Doppelmembranen und ihres schlanken Innenprofils. Die Proteinpolarisation und anschließende Verschmutzung der Membran wird minimiert und maximale Prozessgeschwindigkeiten bis zu den letzten 100 μl wird sichergestellt.
- Einzigartige optimale Membranauswahl (PES und RC)
- Komplette Rückgewinnung
- Schnellste Konzentrationen
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Einfache Retentat-Sammlung
- Graduiert und markierbar
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
Polypropylen | |
15 ml |
10 kDa | |
48/Pk. | |
77 mm |