Learn More
Sartorius Vivaspin Filtrate
BIOPHARMA
The unique design of Vivaspin™ Filtrate ensures that the ultrafiltrate is collected above the membrane, ready for direct retrieval and analysis. Vivaspin filtrate is a ready-to-use centrifugal ultrafilter that is ideal for isolating small drug molecules, hormones and metabolites for analytical results you can rely on.
Marke:  Sartorius 13269---------GE
91.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17918132
  • 101.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Tame Tough Samples
  • More to Analyze
  • Interference-Free
  • Label Friendly
  • Direct Sample Retrieval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Centrifuge Filter
Centrifuge
PES
2.5 mL
Solvent Absorption
Spin Column
Polystyrene, Polyethylene, SAN
100 kDa
Non-sterile
Filtrate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer241001497 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number13269---------GE
Chargennummer234801027 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/10/2024 Catalog Number13269---------GE
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin Filtrate > Type:Centrifugal,Membrane Material:Polyethersulfone