Learn More
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung. Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentratoren nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Rotoren mit festem Winkel für 50 ml-Zentrifugenröhrchen auf. Mit vertikaler Twin-Membran für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und >100-fache Konzentration.
Marke:  Sartorius VS2002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16656762
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Centrifuge
10 kDa
Non-sterile
Centrifugal Concentrator
116 mm
Ultrafiltration
PES
20 mL
48/Packung
14 ml (Festwinkelrotor), 20 ml (Ausschwingrotor)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer250900557 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/05/2025 Catalog NumberVS2002
Chargennummer250900547 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog NumberVS2002
Chargennummer250800717 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/04/2025 Catalog NumberVS2002
Chargennummer250800707 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/03/2025 Catalog NumberVS2002
Chargennummer250700637 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog NumberVS2002
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator > Vivaspin 20: PES; 10.000 MWCO; 48/Pckg.