Learn More
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung. Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentratoren nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Rotoren mit festem Winkel für 50 ml-Zentrifugenröhrchen auf. Mit vertikaler Twin-Membran für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und >100-fache Konzentration.
Marke:  Sartorius VS2001
202.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16636762
  • 300.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Centrifuge
10 kDa
Non-sterile
Centrifugal Concentrator
116 mm
Ultrafiltration
PES
20 mL
12/Pckg.
14 ml (Festwinkelrotor), 20 ml (Ausschwingrotor)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer251600267 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/05/2025 Catalog NumberVS2001
Chargennummer251400737 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/05/2025 Catalog NumberVS2001
Chargennummer250600397 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/03/2025 Catalog NumberVS2001
Chargennummer250400317 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/03/2025 Catalog NumberVS2001
Chargennummer250400247 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/02/2025 Catalog NumberVS2001
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator > Vivaspin 20: PES; 10.000 MWCO; 12/Pckg.