Learn More
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator
BIOPHARMA
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung. Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentratoren nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Rotoren mit festem Winkel für 50 ml-Zentrifugenröhrchen auf. Mit vertikaler Twin-Membran für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und >100-fache Konzentration.
Marke:  Sartorius VS2001
158.12 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10670333
  • 262.00 CHF / 12 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Centrifuge
10 kDa
Non-sterile
Centrifugal Concentrator
116 mm
Ultrafiltration
PES
20 mL
12/Pckg.
14 ml (Festwinkelrotor), 20 ml (Ausschwingrotor)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator > Vivaspin 20: PES; 10.000 MWCO; 12/Pckg.