Learn More
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator
BIOPHARMA
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung. Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentratoren nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Rotoren mit festem Winkel für 50 ml-Zentrifugenröhrchen auf. Mit vertikaler Twin-Membran für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und >100-fache Konzentration.
Marke:  Sartorius VS2071
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10652232
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Centrifuge
0,2 μm
20 mL
12/Pckg.
14 ml (Festwinkelrotor), 20 ml (Ausschwingrotor)
Ultrafiltration
PES
0,2 μm
Non-sterile
Centrifugal Concentrator
116 mm
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator > Vivaspin 20:PES; 0,2 μm; 12 St./Pckg.