Learn More
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator
BIOPHARMA
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung. Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentratoren nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Rotoren mit festem Winkel für 50 ml-Zentrifugenröhrchen auf. Mit vertikaler Twin-Membran für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und >100-fache Konzentration.
Marke:  Sartorius VS2092
552.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10638842
  • 805.00 CHF / 48 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
PES
20 mL
48/Packung
14 ml (Festwinkelrotor), 20 ml (Ausschwingrotor)
Ultrafiltration
3 kDa
Non-sterile
Centrifugal Concentrator
116 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer251900617 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum19/06/2025 Catalog NumberVS2092
Chargennummer251300907 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/05/2025 Catalog NumberVS2092
Chargennummer250800837 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/04/2025 Catalog NumberVS2092
Chargennummer241700457 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/10/2024 Catalog NumberVS2092
Chargennummer241301677 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/09/2024 Catalog NumberVS2092
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator > Vivaspin 20: PES; 3.000 MWCO; 48/Packung