Learn More
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator
BIOPHARMA
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung. Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentratoren nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Rotoren mit festem Winkel für 50 ml-Zentrifugenröhrchen auf. Mit vertikaler Twin-Membran für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und >100-fache Konzentration.
Marke:  Sartorius VS2012
552.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10315271
  • 785.00 CHF / 48 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Centrifuge
5 kDa
Non-sterile
Centrifugal Concentrator
116 mm
Ultrafiltration
PES
20 mL
48/Packung
14 ml (Festwinkelrotor), 20 ml (Ausschwingrotor)
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer250500437 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog NumberVS2012
Chargennummer244300517 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/02/2025 Catalog NumberVS2012
Chargennummer240500227 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum11/07/2024 Catalog NumberVS2012
Chargennummer234200217 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/05/2024 Catalog NumberVS2012
Chargennummer231900207 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/01/2024 Catalog NumberVS2012
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator > Vivaspin 20: PES; 5.000 MWCO; 48/Packung