Learn More
Sartorius Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentrator
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung. Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentratoren nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Rotoren mit festem Winkel für 50 ml-Zentrifugenröhrchen auf. Mit vertikaler Twin-Membran für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und >100-fache Konzentration.
Marke: Sartorius VS2032
552.51 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung.VivaspinTM Zentrifugalkonzentratoren nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Rotoren mit festem Winkel für 50 ml-Zentrifugenröhrchen auf.Mit vertikaler Twin-Membran für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und > 100-fache Konzentration.
Vivaspin™ 20 Zentrifugalkonzentratoren wurden für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung entwickelt. Vivaspin™ 20 nehmen bis zu 20 ml in Ausschwingrotoren und 14 ml in Rotoren mit festem Winkel für 50 ml-Zentrifugenröhrchen auf. Vivaspin™ 20 verfügt über vertikale Twin-Membranen für unerreichte Filtrationsgeschwindigkeit und >100-fache Konzentration. Mit der Volumengraduierung können Sie den Konzentrationsprozess überwachen, und der modifizierte feste Anschlag vereinfacht die Pipettierung des fertigen Konzentrats. Für noch mehr Flexibilität im Prozess ist Vivaspin™ 20 mit einzigartigem Zubehör und einzigartigen Betriebsmethoden erhältlich. Für die Entsalzung in einem Schritt nach der Konzentration wird ein mit Puffer gefüllter Diafiltrationsbecher auf dem Konzentrator platziert und in Drehung versetzt, bis das Salz zu 98 % entfernt ist. Für das gleiche Ergebnis sind somit keine zwei Drehläufe mit dem üblichen Auffüllen und erneuten Drehen erforderlich. Wenn keine geeignete Zentrifuge zur Verfügung steht, nur eine Probe verarbeitet oder Gasdruckfiltration angewandt werden soll, kann Vivaspin™ 20 mit bis zu 15 ml befüllt und anschließend unter Druck gesetzt werden. So ist die Konzentration auf dem Labortisch möglich. Für die noch schnellere Verarbeitung kann Gasdruckfiltration mit Zentrifugation verbunden werden. Druckfugierung ist besonders bei schwierigen oder viskosen Proben wie Serum, bei niedriger Prozesstemperatur oder generell bei minimaler Prozesszeit nützlich.
- High-Flux-Membran aus PES
- Hohe Retentatrückgewinnung von > 90 %
- Vertikale Doppelmembran für ultraschnelle Aufkonzentrationen
- Universale Rotorkompatibilität
- Sichere Probenkonzentration durch Deadstop-Volumen
- Bequeme Konzentratrückgewinnung mit der Pipette
- Volumengraduierungen für einfache Ablesungen und Kontrollen
- 100-fache Konzentration mit zwei vertikalen Membranen
- Zusätzliche Option für Druckbetrieb
Rotorkompatibilität
Bitte beachten Sie: Vivaspin™ 20 (30 × 116 mm) ist geeignet für Rotoren, in die Falcon 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden passen, z. B. Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500 Ausschwingrotor mit BUC 5-Bechern und 368327-Adaptern, Beckman TA-10.250 25°-Festwinkelrotor mit 356966-Adaptern, Multifuge 3 S-R mit 75006445 Ausschwingrotor mit 75006441-Bechern und Adaptern für Falcon 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden. Diese Geräte passen nicht in Rotoren, die nur Röhrchen mit rundem Boden und einer Größe von 29 × 105 mm aufnehmen, z. B. Sorvall SS34 oder Beckmann JA20. Wenn Ihr Rotor nur Röhrchen mit rundem Boden der Größe 29 × 105 mm aufnimmt, verwenden Sie bitte den Vivaspin™ 15, der mit Zentrifugenröhrchen mit rundem oder konischem Boden verwendet werden kann
Spezifikation
Single-use | |
Centrifuge | |
50 kDa | |
Non-sterile | |
Centrifugal Concentrator | |
116 mm |
Ultrafiltration | |
PES | |
20 mL | |
48/Packung | |
14 ml (Festwinkelrotor), 20 ml (Ausschwingrotor) |