Learn More
Cytiva Vivaspin™ 2 Probnkonzentratoren
Für die nicht denaturierende Ein-Schritt-Probenkonzentration in einem einzelnen Röhrchen mit minimaler Handhabung der Probe und weniger Probenverlust. Cytiva Life Vivaspin™ 2 Probenkonzentratoren eignen sich für Wissenschaftler, die mit Probenvolumen von 100 μl bis 20 ml und MWCO-Werten von Mr 3 000 bis 100 000 arbeiten.
250.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | PES |
---|---|
Filtrationsbereich | 1,2 cm2 |
Menge | 25/Pckg. |
Volumen (metrisch) | 400 μl bis 2 ml |
Länge (metrisch) | 126 mm |
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10023147
|
Cytiva
28-9322-48 |
30 kDa |
250.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10723837
|
Cytiva
28-9322-45 |
5 kDa |
250.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10259714
|
Cytiva
28-9322-57 |
50 kDa |
250.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10724027
|
Cytiva
28-9322-47 |
10 kDa |
250.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10157244
|
Cytiva
28-9322-40 |
3 kDa |
250.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10269714
|
Cytiva
28-9322-58 |
100 kDa |
250.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Eine bis zu 30-fache Aufkonzentration der Probe kann erreicht werden, wenn die Rückgewinnung des Zielmoleküls typischerweise mehr als 95 % beträgt. Die patentierte Dead-Stop-Technologie sorgt dafür, dass die Proben nicht zum Trockenfallen konzentriert werden können, und ermöglicht eine direkte Konzentratrückgewinnung.
- Für Probenvolumen von 100 μl bis 20ml in einem Molekulargewichtsbereich mit Cutoff-Werten von Mr3000 bis 100,000
- Die vertikale halbdurchlässige Membran aus Polyethersulfon, die die obere von der unteren Kammer trennt, verstopft nicht und verträgt hohe Durchflussmengen
- Die Zentrifugation zwingt das Lösungsmittel durch die Membran und hinterlässt eine konzentrierte Probe in der oberen Kammer
- Kompatibel im pH-Bereich von 1 bis 9
- Aktive Membranfläche: 1.2 cm2
- Vivaspin 2 ermöglicht eine einfache, berührungslose Lagerung durch Rückzentrifugieren des Konzentrats in die Rückgewinnungskappe.
Wählen Sie zur maximalen Wiedergewinnung einen Molekulargewicht-Grenzwert, der mindestens 50 % niedriger ist als die Molekulargröße der zu untersuchenden Probe.
Spezifikation
PES | |
25/Pckg. | |
126 mm |
1,2 cm2 | |
400 μl bis 2 ml | |
17 mm |