Learn More
Cytiva Vivaspin™ 2 Probnkonzentratoren
Für die nicht denaturierende Ein-Schritt-Probenkonzentration in einem einzelnen Röhrchen mit minimaler Handhabung der Probe und weniger Probenverlust. Cytiva Life Vivaspin™ 2 Probenkonzentratoren eignen sich für Wissenschaftler, die mit Probenvolumen von 100 μl bis 20 ml und MWCO-Werten von Mr 3 000 bis 100 000 arbeiten.
Marke:  Cytiva 28-9322-57
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10259714
  • 250.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eine bis zu 30-fache Aufkonzentration der Probe kann erreicht werden, wenn die Rückgewinnung des Zielmoleküls typischerweise mehr als 95 % beträgt. Die patentierte Dead-Stop-Technologie sorgt dafür, dass die Proben nicht zum Trockenfallen konzentriert werden können, und ermöglicht eine direkte Konzentratrückgewinnung.
  • Für Probenvolumen von 100 μl bis 20ml in einem Molekulargewichtsbereich mit Cutoff-Werten von Mr3000 bis 100,000
  • Die vertikale halbdurchlässige Membran aus Polyethersulfon, die die obere von der unteren Kammer trennt, verstopft nicht und verträgt hohe Durchflussmengen
  • Die Zentrifugation zwingt das Lösungsmittel durch die Membran und hinterlässt eine konzentrierte Probe in der oberen Kammer
  • Kompatibel im pH-Bereich von 1 bis 9
  • Aktive Membranfläche: 1.2 cm2
  • Vivaspin 2 ermöglicht eine einfache, berührungslose Lagerung durch Rückzentrifugieren des Konzentrats in die Rückgewinnungskappe.
Wählen Sie zur maximalen Wiedergewinnung einen Molekulargewicht-Grenzwert, der mindestens 50 % niedriger ist als die Molekulargröße der zu untersuchenden Probe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PES
1,2 cm2
400 μl bis 2 ml
17 mm
50 kDa
25/Pckg.
126 mm