Learn More
Cytiva Vivaspin™ 2 Probnkonzentratoren
Für die nicht denaturierende Ein-Schritt-Probenkonzentration in einem einzelnen Röhrchen mit minimaler Handhabung der Probe und weniger Probenverlust. Cytiva Life Vivaspin™ 2 Probenkonzentratoren eignen sich für Wissenschaftler, die mit Probenvolumen von 100 μl bis 20 ml und MWCO-Werten von Mr 3 000 bis 100 000 arbeiten.
Marke: Cytiva 28-9322-48
Beschreibung
Eine bis zu 30-fache Aufkonzentration der Probe kann erreicht werden, wenn die Rückgewinnung des Zielmoleküls typischerweise mehr als 95 % beträgt. Die patentierte Dead-Stop-Technologie sorgt dafür, dass die Proben nicht zum Trockenfallen konzentriert werden können, und ermöglicht eine direkte Konzentratrückgewinnung.
- Für Probenvolumen von 100 μl bis 20ml in einem Molekulargewichtsbereich mit Cutoff-Werten von Mr3000 bis 100,000
- Die vertikale halbdurchlässige Membran aus Polyethersulfon, die die obere von der unteren Kammer trennt, verstopft nicht und verträgt hohe Durchflussmengen
- Die Zentrifugation zwingt das Lösungsmittel durch die Membran und hinterlässt eine konzentrierte Probe in der oberen Kammer
- Kompatibel im pH-Bereich von 1 bis 9
- Aktive Membranfläche: 1.2 cm2
- Vivaspin 2 ermöglicht eine einfache, berührungslose Lagerung durch Rückzentrifugieren des Konzentrats in die Rückgewinnungskappe.
Wählen Sie zur maximalen Wiedergewinnung einen Molekulargewicht-Grenzwert, der mindestens 50 % niedriger ist als die Molekulargröße der zu untersuchenden Probe.
Spezifikation
PES | |
1,2 cm2 | |
400 μl bis 2 ml | |
17 mm |
30 kDa | |
25/Pckg. | |
126 mm |