Learn More
Vitlab™ VITsafe™ Spritzflaschen mit Aufdruck, enghalsig
Diese farbcodierten Spritzflaschen vereinfachen und beschleunigen die Medienbestimmung. VITsafe™ Enghals-Spritzflaschen mit Aufdruck zeichnen sich durch einen präzisen Sprühstrahl sowie einen optimierten Medienrückfluss durch das durchgehende Sprühröhrchen mit feiner Spitze aus.
Marke: Vitlab™ 1332869
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus LDPE (oder PP für Aceton und MEK) bestehende Flasche mit Sprühröhrchen aus Polypropylen
- VENT-CAP führt praktisch zur Auslaufsicherheit und vermeidet beinahe allen statischen Überdruck
- Farbcodiert für eine einfache, visuelle Identifikation der Medien
- Materialname in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
- Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrenpiktogramm, Signalwort
- Risikosätze (H-Sätze), Sicherheitssätze (P-Sätze) sowie NFPA-Code
Spezifikation
500 ml | |
Sprühröhrchen und Prägung | |
12/Packung | |
Ja | |
180 mm | |
Ethanol | |
74 mm |
Speichern und Lagerung | |
LDPE | |
Rot | |
Eng | |
Spülflasche | |
Polypropylen | |
Belüftet |
WLU006 System of Classification and Labeling GHS
DateigrößeVersion: 57.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ VITsafe™ Spritzflaschen mit Aufdruck, enghalsig > Impressum:Ethanol; Kapazität:500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur