Learn More
Vitlab™ VITsafe™ Spritzflaschen mit Aufdruck, enghalsig
Diese farbcodierten Spritzflaschen vereinfachen und beschleunigen die Medienbestimmung. VITsafe™ Enghals-Spritzflaschen mit Aufdruck zeichnen sich durch einen präzisen Sprühstrahl sowie einen optimierten Medienrückfluss durch das durchgehende Sprühröhrchen mit feiner Spitze aus.
Marke:  Vitlab™ 1332849
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11877900
  • 115.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Aus LDPE (oder PP für Aceton und MEK) bestehende Flasche mit Sprühröhrchen aus Polypropylen
  • VENT-CAP führt praktisch zur Auslaufsicherheit und vermeidet beinahe allen statischen Überdruck
  • Farbcodiert für eine einfache, visuelle Identifikation der Medien
Flaschen besitzen einen beständigen Sicherheitsaufdruck gemäß Richtlinien (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) sowie mit allen wichtigen Informationen:
  • Materialname in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
  • Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrenpiktogramm, Signalwort
  • Risikosätze (H-Sätze), Sicherheitssätze (P-Sätze) sowie NFPA-Code
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Sprühröhrchen und Prägung
12/Packung
Ja
180 mm
Isopropanol
74 mm
Speichern und Lagerung
LDPE
Rot
Eng
Spülflasche
Polypropylen
Belüftet
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ VITsafe™ Spritzflaschen mit Aufdruck, enghalsig > Impressum:Isopropanol; Kapazität:500 ml