Learn More
Vitlab™ VITsafe™ Spritzflaschen mit Aufdruck, enghalsig
Diese farbcodierten Spritzflaschen vereinfachen und beschleunigen die Medienbestimmung. VITsafe™ Enghals-Spritzflaschen mit Aufdruck zeichnen sich durch einen präzisen Sprühstrahl sowie einen optimierten Medienrückfluss durch das durchgehende Sprühröhrchen mit feiner Spitze aus.
Marke:  Vitlab™ 1433829
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11817930
  • 149.76 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Aus LDPE (oder PP für Aceton und MEK) bestehende Flasche mit Sprühröhrchen aus Polypropylen
  • VENT-CAP führt praktisch zur Auslaufsicherheit und vermeidet beinahe allen statischen Überdruck
  • Farbcodiert für eine einfache, visuelle Identifikation der Medien
Flaschen besitzen einen beständigen Sicherheitsaufdruck gemäß Richtlinien (EG) Nr. 1272/2008 (GHS) sowie mit allen wichtigen Informationen:
  • Materialname in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
  • Chemische Formel, CAS-Nr., Gefahrenpiktogramm, Signalwort
  • Risikosätze (H-Sätze), Sicherheitssätze (P-Sätze) sowie NFPA-Code
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
LDPE
Rot
Ja
215 mm
Acetone
92 mm
Schraubverschluss, Sprühröhrchen
12/Packung
Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
Eng
Spülflasche
Polypropylen
Belüftet
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ VITsafe™ Spritzflaschen mit Aufdruck, enghalsig > Impressum:Aceton; Kapazität:Gehäuse 1000mL