Learn More
Thermo Scientific™ VitroEase™ Schulungskit
Das Thermo Scientific™ VitroEase™ Cryo-EM Schulungskit ist eine Komplettlösung, die detaillierte Anweisungen für die erfolgreiche Vorbereitung von Gittern für die Kryo-Elektronenmikroskopie der Einzelteilchenanalyse enthält.
Marke:  Thermo Scientific™ A51363
625.36 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17691546
  • 938.00 CHF / 25 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
  • Das VitroEase™ Cryo-EM Schulungskit wurde entwickelt, um die erforderlichen Komponenten für den Einstieg in die Kryo-EM-Analyse von Proteinproben bereitzustellen
  • Die Probenvorbereitung ist ein großer Engpass bei der Kryo-Elektronen-Mikroskopie (Kryo-EM) mit Einzelpartikelanalyse (SPA)
  • Derzeit wird die Probenoptimierung häufig nicht systematisch durchgeführt, wodurch die Optimierungszeit über mehrere Tage oder sogar Wochen verlängert wird
  • Das Kit enthält ein positives Kontrollprotein (Apoferritin), das speziell für die strengen Anforderungen an hohe Proteinreinheit, minimale Proteinaggregation und intakte Proteinstruktur entwickelt wurde
  • Häufig verwendetes Zubehör für die Gittervorbereitung ist ebenfalls enthalten, wie z. B. Pinzetten für die Manipulation sowie Raster und Gitterboxen für die Lagerung
  • Detaillierte Schritt-für-Schritt-Anweisungen führen den Benutzer durch den langwierigen Prozess der Vitrifikation
  • Zusammen können die Kontrolle und die Komponenten als Vergleich für den Erfolg neuer Anwender oder für die Qualitätskontrolle für erfahrene Anwender verwendet werden
  • Gitter und Zubehör werden von vertrauenswürdigen Quellen bereitgestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ausreichend für 25 Gittervorbereitungen.
Enthält VitroEase Apoferritin-Standard (Kat. Nr. A51362), Pinzetten, Raster und Gitterboxen.
Cryo-EM SPA
25 preparations
VitroEase™ Cryo-EM Starterkit
Kryo-Elektronenmikroskope
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ VitroEase™ Schulungskit > Cryo-EM SPA