Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, Viton
Geeignet für den Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen
Marke:  Fisherbrand™ FB68944
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11552583
  • 55.00 CHF / 5 Meter
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit insbesondere gegen aggressive Treibstoffe, Säuren, tierische und pflanzliche Öle, Lösungsmittel, Alkohole und Bleichmittel
  • Gute Beständigkeit gegen Ozon und Bestrahlung
  • Weitere Größen auf Nachfrage lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
4 mm
5 m
Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen
Viton
1 mm