Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche, Viton
Geeignet für den Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen
Spezifikation
Material | Viton |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11512583
|
Fisherbrand™
FB68940 |
1 mm | 1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11532583
|
Fisherbrand™
FB68942 |
2 mm | 1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11542583
|
Fisherbrand™
FB68943 |
3 mm | 1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11552583
|
Fisherbrand™
FB68944 |
4 mm | 1 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11562583
|
Fisherbrand™
FB68945 |
5 mm | 1,5 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11572583
|
Fisherbrand™
FB68946 |
6 mm | 1,5 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11582583
|
Fisherbrand™
FB68947 |
6 mm | 3 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11592583
|
Fisherbrand™
FB68948 |
8 mm | 1,5 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11502593
|
Fisherbrand™
FB68949 |
8 mm | 2 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11512593
|
Fisherbrand™
FB68950 |
10 mm | 2 mm |
N/A
|
N/A | ||||
11522593
|
Fisherbrand™
FB68951 |
12 mm | 2,5 mm |
N/A
|
N/A | ||||
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit insbesondere gegen aggressive Treibstoffe, Säuren, tierische und pflanzliche Öle, Lösungsmittel, Alkohole und Bleichmittel
- Gute Beständigkeit gegen Ozon und Bestrahlung
- Weitere Größen auf Nachfrage lieferbar
Spezifikation
Viton | |
5 m | |
Transfer von korrosiven Flüssigkeiten, auch bei hohen Temperaturen |