Learn More
Aalborg™ Rahmen aus Edelstahl mit O-Ring Viton A
Der Aalborg™ Viton A O-Ring Edelstahlrahmen mit Stopfen ist für die Verwendung mit Mehrfachrohr-Durchflussmessern vorgesehen, die die meisten einzigartigen Eigenschaften von Einzelröhrcheneinheiten beibehalten.
583.00 CHF - 1245.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11748538
|
Aalborg™
P31S2-VA0 |
3 Röhrchen 150 mm Gas-/Flüssigkeits-Durchflussmesser | Stecker |
796.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11798528
|
Aalborg™
P21S2-VA2 |
2 Röhrchen 150 mm Gas-/Flüssigkeits-Durchflussmesser | Stecker und Verteiler |
583.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11773189
|
Aalborg™
P41S2-VA2 |
4 Röhrchen 150 mm Gas-/Flüssigkeits-Durchflussmesser | Stecker und Verteiler |
1245.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
- Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
- Verteiler am Ein- oder Auslass
- Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
- Chemische Verträglichkeit
- Einfacher Einbau
Spezifikation
Rahmen |