Learn More
Aalborg™ Rahmen aus Edelstahl mit O-Ring Viton A
Der Aalborg™ Viton A O-Ring Edelstahlrahmen mit Stopfen ist für die Verwendung mit Mehrfachrohr-Durchflussmessern vorgesehen, die die meisten einzigartigen Eigenschaften von Einzelröhrcheneinheiten beibehalten.
Marke: Aalborg™ P41S2-VA2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stabile genaue Messwerte durch bordgeführte oder profilierte Messröhrchen
- Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
- Verteiler am Ein- oder Auslass
- Einfache Installation und Austausch der Durchflussröhrchen
- Chemische Verträglichkeit
- Einfacher Einbau
Spezifikation
4 Röhrchen 150 mm Gas-/Flüssigkeits-Durchflussmesser | |
Rahmen | |
Stecker und Verteiler |