Learn More
Emma Safety Footwear Vito S3 Shoe
Maintain that sharp look, even when wearing your safety gear with these Emma Vito safety shoes.
207.00 CHF - 240.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 S3 FO |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Regierung, lokale Behörden, Öl und Gas |
Material | Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17572436
|
Emma Safety Footwear
MM11400039 |
39 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17582436
|
Emma Safety Footwear
MM11400040 |
40 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17592436
|
Emma Safety Footwear
MM11400041 |
41 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17502446
|
Emma Safety Footwear
MM11400042 |
42 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17512446
|
Emma Safety Footwear
MM11400043 |
43 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17522446
|
Emma Safety Footwear
MM11400044 |
44 |
240.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17532446
|
Emma Safety Footwear
MM11400045 |
45 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17542446
|
Emma Safety Footwear
MM11400046 |
46 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17552446
|
Emma Safety Footwear
MM11400047 |
47 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17562446
|
Emma Safety Footwear
MM11400048 |
48 |
207.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Smart work shoes with water-resistant full-grain and nubuck leather uppers
- Hydro-Tec antibacterial and Wellness leather lining
- Antibacterial inlays with leather top layers
- Steel toecaps and aramid fibre penetration-resistant midsoles
- Polyurethane (PU) comfort midsoles with thermoplastic polyurethane (TPU) outsoles
- Regular fit
- Worn shoes can be returned to the manufacturer for recycling (postage provided); keep receipt and contact us for more details when the time comes
- Outsoles are resistant to fuel oil
- Excellent slip resistance
- Energy-absorbing heels for comfort and support
- Antistatic
Spezifikation
ISO 20345:2011 S3 FO | |
Schwarz | |
Leder | |
Extrabreit | |
Sicherheitsschuh |
Schnüre | |
Regierung, lokale Behörden, Öl und Gas | |
Stahl | |
Niedrig |