Learn More
Vitamin K1, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11352866
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vitamin K1, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352866
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11352866
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10575.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wichtige Nahrungsquelle in Grünpflanzen, Algen und photosynthetischen Bakterien. Es wird als Vitamin (prothrombogen) und veterinärmedizinisches Antidot für Dicoumarol-Vergiftung verwendet. Es ist ein wesentliches Vitamin für die Synthese von Gerinnungsfaktoren II, VII, IX und X in der Leber.
Vitamin K{1} is an important dietary source found in green plants, algae and photosynthetic bacteria. It is used as a vitamin (prothrombogenic) and veterinary antidote for dicoumarol poisoning. It is an essential vitamin for the synthesis of coagulation factors II, VII, IX, and X in the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-80-0
Summenformel C31H46O2
Molekulargewicht (g/mol) 450.707
MDL-Nummer MFCD00214063
InChI-Schlüssel MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Synonym vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
PubChem CID 5284607
ChEBI CHEBI:18067
IUPAC-Name 2-Methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-enyl]Naphthalin-1,4-dion
SMILES CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin K1
Schmelzpunkt ∼-20°C
Dichte 0.984
Siedepunkt ∼140°C (0.001mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.526
Menge 1 g
Beilstein 2568816
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Relative Dichte 0.984
Löslichkeitsinformationen Miscible with dehydrated alcohol,acetone,petroleum ether,hexane,dioxane,chloroform,ether,benzene and vegetable oils. Immiscible with water.
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Name des Produkts
Vitamin K1, Thermo Scientific Chemicals >