Learn More
Vitamin E-Acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11461848
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vitamin E-Acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461848
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11461848
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14505.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472.754 g/mol
Vitamin E acetate is used as a fortifying agent and dietary supplement in food. It is used in dermatological products such as skin creams. It is an alternative to tocopherol and provides protection against the sun’s ultraviolet rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vitamin E-Acetat wird als stärkendes Mittel und Nahrungsergänzungsmittel in Lebensmitteln verwendet. Wird in dermatologischen Produkten wie Hautcremes verwendet. Ist eine Alternative zu Tocopherol und bietet Schutz gegen die ultravioletten Strahlen der Sonne.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7695-91-2
Summenformel C31H52O3
Molekulargewicht (g/mol) 472.754
MDL-Nummer MFCD00072042
InChI-Schlüssel ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC-Name [(2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]-acetat
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin E Acetate
Schmelzpunkt °C to 28°C
Dichte 0.960
Siedepunkt >300°C
Flammpunkt 210°C (410°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Brechungsindex 1.496
Menge 25 g
Beilstein 97512
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,9495
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 472.76
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR19L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 ArtikelnummerA14505.36,A14505.14,A14505.22
ChargennummerP03L021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2025 ArtikelnummerA14505.14,A14505.36,A14505.22
ChargennummerY18K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 ArtikelnummerA14505.14,A14505.36,A14505.22
ChargennummerS20K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 ArtikelnummerA14505.14,A14505.36,A14505.22
ChargennummerR30K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 ArtikelnummerA14505.14,A14505.36,A14505.22
Name des Produkts
Vitamin E-Acetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >