Learn More
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs 12-Kanal
Das einzigartige Wanne-in-Wanne-Design gewährleistet eine größtmögliche Rückgewinnung von Reagenzien
45.60 CHF - 198.14 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-, Pyrogen-frei |
---|---|
Farbe | Klar |
Typ | Reagenzienreservoir |
Enthält | Deckel |
Volumen (metrisch) Well | 5 mL |
Produktcode | Marke | Sterilität | Verpackung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Verpackung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16425094
|
VistaLab™ Technologies
3054-1010 |
Steril | Einzeln verpackt | 10/Karton |
62.40 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16435094
|
VistaLab™ Technologies
3054-1011 |
Steril | Einzeln verpackt | 25/Karton |
198.14 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16485094
|
VistaLab™ Technologies
4054-1010 |
Unsteril | Großpackung | 10/Karton |
45.60 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
16495094
|
VistaLab™ Technologies
4054-1011 |
Unsteril | Großpackung | 25/Karton |
111.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Aus Polystyrol mit gekappten Bodenecken
- Unterschiedliche Ausgüsse zu leeren Reservoirs ohne Verschüttungen
- Gut markierte Abstufungen auf der Innenwand minimieren Reagenzabfälle
- Die große Standfläche und die robuste Konstruktion sorgen für Stabilität und helfen, Verschüttungen zu vermeiden
- Geformte Eckstrukturen ermöglichen eine einfache Trennung von verpackten Reservoirs
- 100 ml-Ausführung (Best. Nr. 21-382-111) mit Deckel lieferbar
- Einzeln verpackt oder in Großpackung, gammasterilisiert oder nicht steril
Spezifikation
RNase-/DNase-, Pyrogen-frei | |
Reagenzienreservoir | |
5 mL | |
12 |
Klar | |
Deckel | |
Ja | |
Ja |