missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs 12-Kanal
Das einzigartige Wanne-in-Wanne-Design gewährleistet eine größtmögliche Rückgewinnung von Reagenzien
Marke: VistaLab™ Technologies 4054-1010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polystyrol mit gekappten Bodenecken
- Unterschiedliche Ausgüsse zu leeren Reservoirs ohne Verschüttungen
- Gut markierte Abstufungen auf der Innenwand minimieren Reagenzabfälle
- Die große Standfläche und die robuste Konstruktion sorgen für Stabilität und helfen, Verschüttungen zu vermeiden
- Geformte Eckstrukturen ermöglichen eine einfache Trennung von verpackten Reservoirs
- 100 ml-Ausführung (Best. Nr. 21-382-111) mit Deckel lieferbar
- Einzeln verpackt oder in Großpackung, gammasterilisiert oder nicht steril
Spezifikation
RNase-/DNase-, Pyrogen-frei | |
Polypropylen | |
Reagenzienreservoir | |
Deckel | |
Großpackung | |
5 mL | |
Autoklavierbar | |
Ja |
Klar | |
Unsteril | |
5 in. | |
12 in. | |
10/Karton | |
6 in. | |
12 |