Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ elektronischer Einkanalpipettierer
Perfekte ergonomische Wahl für alle, die ein umfassendes Menü an automatisierten Liquid-Handling-Funktionen benötigen
883.00 CHF - 1015.00 CHF
Spezifikation
Akkutyp | Lithium-Ion |
---|---|
Kompatible Spitzen | VistaLab™ Spitze |
Verstellbarer Spitzenabstand | No |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Farbe | Schritten | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Farbe | Schritten | Price | Quantity & Availability | ||||
11932215
|
VistaLab™ Technologies
1065-0250 |
5 bis 250 μl | Blau | 1 μl |
893.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11912215
|
VistaLab™ Technologies
1065-0125 |
2 bis 125 μl | Grün | 0,5 μl |
893.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11992215
|
VistaLab™ Technologies
1065-1250 |
25 bis 1250 μl | Violett | 5 μl |
883.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11965822
|
VistaLab™ Technologies
1065-05ML |
100 bis 5000 μl | Grau | 10 μl |
988.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11992205
|
VistaLab™ Technologies
1065-0020 |
0,5 bis 20 μl | Gelb | 0,05 μl |
893.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11972215
|
VistaLab™ Technologies
1065-10ML |
0,2 bis 10 ml | Rot | 10 μl |
1015.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Einwegdüse
- Das geschützte Energiefreigabesystem wirft Spitzen auf Knopfdruck ab
- Konturierter Kolben aktiviert die Pipettieraktivität elektronisch
- Haken lässt sich für eine individuelle Passform und reduzierten Halteaufwand leicht verstellen
- Natürliche Form gewährleistet maximale Stabilität beim Pipettieren bei minimalem Anpressdruck
- Einfache Anwendung per Knopfdruck
- Vollständig elektronische Vorgänge maximieren Effizienz für alle Aufgaben, einschließlich Multi-Ddispensierung, Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, Serienverdünnung und automatisches sequenzielles Dispensieren
- Sicherer Stand auf Arbeitsplatten
Diese elektronischen Einkanal-Modelle von Ovation benötigen ein Netzteil 22-147-115 (separat erhältlich), um die Pipettenbatterie aufzuladen.
Elektronische Einkanalmodelle erfordern ein Ovation-Netzteil (Herstellernr. Nr. 9060-9001; separat erhältlich), um die Batterie des Pipettierers aufzuladen
Specifications
Lithium-Ion | |
No | |
Reusable | |
Polycarbonat ABS | |
1 | |
Non-sterile | |
LCD | |
VistaLab™ Spitze | |
5 | |
2 Jahre beschränkte Garantie | |
8 in. | |
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Ovation-Netzteil |
VistaLab™ Spitze | |
Not Autoclavable | |
VistaLab™ Spitze | |
Rechtshändig | |
Ovation™ | |
Pipette | |
Ergonomisch | |
Netzgerät mit Adapter, Regalaufhänger | |
Je 1 | |
8 in. | |
6 in. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.