Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™8-Kanal-Pipettierer
Einfache, einfache Programmierung zusammen mit zuverlässiger, kontinuierlicher Genauigkeit und geringer Fehlertoleranz.
1870.00 CHF - 1915.00 CHF
Spezifikation
Verstellbarer Spitzenabstand | No |
---|---|
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Grip Type | Ergonomic |
Material | Polycarbonat ABS |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11932235
|
VistaLab™ Technologies
1160-0020 |
0,5 bis 20 μl | Gelb | Rechtshändig |
1870.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11952235
|
VistaLab™ Technologies
1160-0125 |
2 bis 125 μl | Grün | Rechtshändig |
1870.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11972235
|
VistaLab™ Technologies
1160-0250 |
5 bis 250 μl | Blau | Rechtshändig |
1915.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11992235
|
VistaLab™ Technologies
1160-1250 |
25 bis 1250 μl | Violett | Rechtshändig |
1870.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Ergonomisch korrekte, komfortables Design mit elektronischen Funktionen für sich wiederholende Prozesse
- Mit Spitzenaufnahmesystem, das ein positives Signal gibt, um anzuzeigen, dass jede Spitze sicher sitzt und versiegelt ist; manuelle Manipulationen nicht erforderlich
- Nach dem Pipettieren werden alle Spitzen per Knopfdruck entsorgt
- Möglich sind Multi-Dispensieren, Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Misch- und Serienverdünnungsfunktionen sowie Liquid-Handling-Funktionen mit Abruf der gespeicherten Volumeneinstellungen
- Erhältlich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder mit entsprechend platziertem LCD-Bildschirm
- Zum präzisen Dispensieren von Flüssigkeiten von 0,5 bis 1250 μl
Spezifikation
No | |
Reusable | |
Polycarbonat ABS | |
Technologies Ovation™ | |
LCD | |
Netzgerät mit Adapter, Regalaufhänger | |
2 Jahre beschränkte Garantie | |
8 in. | |
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Ovation-Netzteil |
Not Autoclavable | |
Ergonomic | |
8 | |
Non-sterile | |
Ergonomisch | |
Je 1 | |
8 in. | |
6 in. |