Learn More
WTW™ VisoTurb™ 900-P IDS IR Trübungssensor
Der WTW™ VisoTurb™ 900-P IDS IR Trübungssensor wurde für die digitale IDS-Trübungsmessung in Feldanwendungen an Oberflächengewässern und Prozessproben entwickelt.
Marke: WTW™ 600700
1627.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Digitale IDS-Trübungsmessung für mobile Vor-Ort-Anwendungen an Oberflächengewässern, Pumpentests und Prozessproben
- Zur Verwendung mit allen tragbaren MultiLine™ IDS-Messgeräten und im Labor mit den inoLab™ Modellen Multi 9310 IDS, 9620 IDS und 9630 IDS
- Einfache Zwei- oder Dreipunktkalibrierung
- Geeignet für Messungen mit mehreren Parametern
- Robust und zuverlässig
- Korrosionsbeständiges Titangehäuse, wasserdicht bis 10 bar
- Die Verwendung mit drahtlosen IDS-Modulen wird empfohlen
Spezifikation
Digitaler Trübungssensor, für drahtlose Kommunikation | |
Tragbare Multiline IDS-Messgeräte, inoLab Multi 9310 IDS, 9620 IDS und 9630 IDS | |
Universalstecker | |
IDS-Funkmodule |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ VisoTurb™ 900-P IDS IR Trübungssensor > Mit Universalstecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur