Learn More
Novus Biologicals™ Vismodegib Hedgehog inhibitor
May be dissolved in DMSO (200 mg/mL); or ethanol (10 mg/mL, warm)
168.00 CHF - 256.00 CHF
Spezifikation
CAS | 879085-55-9 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Spenderquelle | Synthetic |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18224844
|
Novus Biologicals™
NBP2-62758-5MG |
5 mg |
168.00 CHF
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18277543
|
Novus Biologicals™
NBP2-62758-25MG |
25 mg |
256.00 CHF
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Purity:>98% (HPLC); NMR (conforms)
- Molecular Weight: 421.3
- PubChem ID:24776445
Spezifikation
879085-55-9 | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Synthetic |