Learn More
PAL International™ Weiße Besucher-Laborkittel mit Druckknopfverschluss
Bieten Sie einen hygienischen Schutz in einer Reihe von Industrie-, Lebensmittel- und Gesundheitsumgebungen.PAL International™ weiße Besucher-Labormäntel mit Druckknopfverschluss sind aus weichem und dennoch langlebigem Vliesgewebe aus Polypropylen hergestellt.
Marke: PAL International™ N77115
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiche und dennoch langlebige Vliesgewebekonstruktion aus Polypropylen
- Stark und bequem.
- Offene Manschetten
- Keine Taschen
- Einzeln verpackt für jeden Besucher
- Foodsafe
- Nur in weiß erhältlich
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
Unisex | |
Weiß | |
Offen | |
Keine | |
Laborkittel für Besucher |
Größe 2X | |
Polypropylen | |
Schnappverschlüsse | |
Ja | |
Für den Gebrauch in der Umgebung von Lebensmitteln |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PAL International™ Weiße Besucher-Laborkittel mit Druckknopfverschluss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur