Learn More
PAL International™ Weiße Besucher-Laborkittel mit Druckknopfverschluss
Click to view available options
Größe:
Groß
Größe 2X
Beschreibung
- Weiche und dennoch langlebige Vliesgewebekonstruktion aus Polypropylen
- Stark und bequem.
- Offene Manschetten
- Keine Taschen
- Einzeln verpackt für jeden Besucher
- Foodsafe
- Nur in weiß erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
Größe | Groß |
Geschlecht | Unisex |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
Stulpenform | Offen |
Einwegprodukt | Ja |
Anzahl Taschen | Keine |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Gebrauch in der Umgebung von Lebensmitteln |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PAL International™ Weiße Besucher-Laborkittel mit Druckknopfverschluss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur