Learn More
VisionMate™ HSX Highspeed-Barcode-Lesegerät
Das Thermo Scientific™ VisionMate™ HSX Highspeed-Barcode-Lesegerät decodiert 2D-Röhrchenbarcodes in nur einer Sekunde. Kompatibel mit Matrix™ und Nunc™ Röhrchen in Gestellformaten mit 24, 48, 96 und 384 Röhrchen.
Marke: Thermo Scientific Matrix 312850
10230.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ VisionMate™ HSX Highspeed-Barcode-Lesegerät decodiert 2D-Röhrchenbarcodes in nur einer Sekunde. Kompatibel mit Matrix™ und Nunc™ Röhrchen in Gestellformaten mit 24, 48, 96 und 384 Röhrchen. Die überarbeitete VisionMate™ Suite Software bietet eine Reihe von Exportoptionen für die nahtlose Übertragung von Barcode-Daten an Ihr LIMS, ELN oder Ihre Datenbank. Vorinstallierte Rack-Konfigurationen ermöglichen das schnelle Lesen von Matrix™ und Nunc™ Röhrchen-Racks ohne zusätzliche Einrichtungsschritte. Das VisionMate™ HSX kann sowohl 2D- als auch lineare Rack-Barcodes decodieren und bietet zusätzliche Optionen für die Rückverfolgung. Das anpassbare visuelle LED-Feedback informiert den Anwender sofort über erfolgreiche Lesevorgänge sowie Lesefehler. Das VisionMate™ HSX hat die Schutzart IP66, die das Gerät vor verschiedenen widrigen Umgebungsbedingungen in Ihrem Labor schützt und die für den Einsatz in Reinräumen erforderliche kritische Umgebungsbarriere darstellt. Die Basiseinheit wird vollständig über eine einzelne USB-Verbindung zu Ihrem Computer mit Strom versorgt. Das VisionMate™ HSX kann als Tischgerät verwendet oder in Ihr automatisiertes System integriert werden.
- Liest Matrix™ und Nunc™ Röhrchen mit 2D-Barcode in Gestellformaten mit 24, 48, 96 und 384 Röhrchen in nur einer Sekunde.
- Die grafische Benutzeroberfläche bietet mehrere Optionen für die Datenanzeige und den Export in Ihr LIMS, ELN oder Ihre Datenbank.
- Vorinstallierte Rack-Konfigurationen für Matrix™ und Nunc™ Racks.
- Kann sowohl 2D- als auch lineare Rack-Barcodes lesen und bietet so zusätzliche Optionen zur Rückverfolgung.
- Das im Lieferumfang enthaltene Lesegerät für magnetische lineare Barcodes kann an verschiedenen Stellen am gesamten Metallgehäuse der Basiseinheit positioniert werden, um Gestelle mit linearen Barcodes zu lesen.
- Kälteschutz verhindert die Ansammlung von Frost auf der Leseoberfläche.
- Das anpassbare LED-Feedback informiert den Anwender sofort über erfolgreiche Lesevorgänge und Lesefehler in Bezug auf die Anzahl der Röhrchen, die Rackausrichtung und Rack-Barcodes.
- Das Basislesegerät wird vollständig über eine einzelne USB-Verbindung zu Ihrem Computer mit Strom versorgt.
- Die Schutzart IP66 stellt eine kritische Umgebungsbarriere dar, die den Einsatz im Reinraum ermöglicht und das Lesegerät vor widrigen Umgebungsbedingungen schützt.
- Kann als Tischgerät verwendet oder in Ihr automatisiertes System integriert werden.
- Als perfekte Ergänzung für Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc™ Röhrchen mit 2D-Barcodes bietet das VisionMate™ HSX wertvolle Prozessflexibilität und -kompatibilität für Arbeitsabläufe bei der Probenlagerung in der Medikamentenentwicklung und in der biologischen oder genomischen Forschung.
- Das VisionMate™ HSX ist eine wertvolle Ergänzung zur Vereinfachung Ihrer Lagerungsprozessen, wie auch andere Thermo Scientific™ Produkte:
- Thermo Scientific™ Capit-All™ Capper/Decapper
- Thermo Scientific™ 8-Kanal Decapper/Capper für Schraubverschlüsse
- Thermo Scientific™ SuperSealer
Spezifikation
VisionMate™ HSX Highspeed-Barcode-Lesegerät | |
Einzelröhrchen, Einzel-Rack für Röhrchen (Gestellformate mit 24, 48, 96 und 384 Röhrchen) | |
CSV, XLS, XML, Bild, ODBC, TCP/IP | |
7,9 x 5,9 x 6,3 in., (200 x 150 x 160 mm) | |
Nur 1 Sekunde pro Rack | |
Highspeed-Barcode-Lesegerät | |
Keine interne Speicherkapazität. Die Daten werden auf dem Computer des Anwenders gespeichert. | |
Stromversorgung über USB |
Kein Akku, USB-Stromversorgung | |
Alle Thermo Fisher Matrix™ und Nunc™ Röhrchen mit 2D-Barcode, ECC200, ISO 16022:2006, lineare Barcodes | |
Lesegerät für magnetische lineare Barcodes | |
12 Monate | |
1/Packung | |
USB 2.0+ | |
Der Anwender muss den Computermonitor bereitstellen. Dieses Produkt enthält keine Anzeige. | |
Dieses Produkt enthält keine Anzeige. |