Learn More
VisionMate Highspeed 2D Barcode-Lesegerät
Mit dem Thermo ScientificTM VisionMateTM Lesegerät für lineare Barcodes können Sie Ihre Lager-Röhrchengestelle gleichzeitig anhand ihrer 2D-Barcodes verfolgen. Liest 1d-Barcodes einzelner Racks.
Marke: Thermo Scientific Matrix AB-1860
473.80 CHF gültig bis 2025-03-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24130" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
HINWEIS: Kann nur verwendet werden, wenn das VisionMate Hochgeschwindigkeitslesegerät läuft und die Software aktiviert ist.
Beschreibung
Das Thermo Scientific VisionMate Highspeed 2D Barcode-Lesegerät decodiert 2D-barcodierte Vorratsröhrchen mit hoher Geschwindigkeit - sowohl einzeln als auch komplette Racks.
- Kann problemlos über USB 2.0 an Ihren PC angeschlossen werden
- Funktioniert mit VisionMate High Speed Reader AB-1850 und 312800
- Scannt den linearen Barcode des Racks sofort
- Verbinden Sie die Rack-ID mit den 2D-Röhrchen mit Barcode, um eine bessere Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten
Spezifikation
1D- Reader Zubehör | |
Tastaturkeil | |
5,25 in. | |
2,25 in. | |
4 in. | |
1 lb. | |
VisionMate Highspeed Barcode-Lesegerät | |
1 St./Packung; 1 St./Karton | |
USB 2.0-Anschluss |
Code 128, Code 39, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 13/EAN, EAN 8, EAN-E | |
13,3 cm | |
5,7 cm | |
10,16 cm | |
500 g | |
AB-1850 und 312800 VisionMate Hochgeschwindigkeits-Barcodelesegerät | |
< 1 Sekunde | |
Barcode-Lesegerät |
Garantie: Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten 12-monatigen Garantie von Thermo Fisher Scientific™. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.