Learn More
Thermo Scientific™ VISIONlite™ Spektralphotometer-Software
Mit der Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software können Sie Werte schnell und unkompliziert messen, analysieren und exportieren.
Marke: Thermo Scientific™ 699-129900
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ VISIONlite™5 Software erweitert die Möglichkeiten unserer eigenständigen Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer. Mit der Software können Sie das volle Potenzial Ihres Spektralphotometers ausschöpfen, um experimentelle und analytische Ergebnisse problemlos anzuzeigen und zu dokumentieren.
Die Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc Software ist ein leistungsstarkes eigenständiges Softwarepaket, das zahlreiche Farbberechnungen für eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht. Die Software zeichnet das erforderliche Transmissions- oder Reflexionsspektrum auf und führt automatisch Berechnungen mit den aufgezeichneten Daten durch.
Die VISIONlite 5 Software erweitert die Leistungsfähigkeit Ihres Geräts:
- Zusätzlicher Methoden- und Datenspeicher für SPECTRONIC 200 Spektrophotometer und GENESYS 20 Visible Spektrophotometer.
- Ergebnisse werden in 0.5 nm-Wellenlängenauflösung und 0.001 A für SPECTRONIC200 Spektralphotometer gemeldet.
- Durchführung automatischer Kinetikmessungen auf dem SPECTRONIC 200 Spektrophotometer und dem GENESYS 20 Visible Spektrophotometer.
- Scannen auf dem GENESYS 20 Visible Spektrophotometer.
- Erzeugen von formatierten Berichten als Ausdruck oder im PDF-Format.
Die Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc Software macht Ihr Spektrophotometer zu einem Farbanalysegerät, indem sie Berechnungen für die anerkanntesten und am häufigsten angewendeten Farbstandards bietet.
- Im Basic-Paket sind die gebräuchlichsten Farbräume, Lichtquellen und Beobachtungswinkel enthalten.
- Das Advanced-Paket enthält Spezialberechnungen für Vergilbung, Pharmazeutika und Qualitätskontrolle in der Weinherstellung.
Um Ihren Computer an das Spektrophotometer anzuschließen, wird ein serielles Kabel benötigt:
- Für SPECTRONIC 200E, GENESYS 10S, BioMate 3s und Evolution 60S Geräte wird ein Standard-USB-Kabel benötigt (im Lieferumfang all dieser Geräte enthalten – Ausnahme: SPECTRONIC 200E)
- Für GENESYS 20 Geräte ist ein serielles RS-232 Kabel mit DB-9-Stecker erforderlich.
- Für Evolution 300 Geräte ist ein serielles RS-232 Kabel mit DB-9-Nullmodem-Stecker erforderlich.
Möglicherweise benötigen Sie für Ihren Computer zusätzlich ein USB auf DB-9 Adapterkabel, um ihn mit dem RS-232 DB-9-Kabel verbinden zu können.
Spezifikation
VISIONlite 5 Software 6 Benutzerlizenz | |
Software | |
Enthält zwei Kopien der Installations-CD und eine Lizenz, die die Genehmigung für sechs installierte Instanzen der Software erteilt |