Learn More
Jenway™ Spektralphotometer für den sichtbaren Wellenlängenbereich
Bietet einen Wellenlängenbereich von 320 bis 1000 nm und Modi für Absorption, %T und Konzentration. Das hochwertige, kostengünstige Bibby Scientific™ Jenway™ Optische Spektralphotometer wird mit Netzkabel, einer Packung mit 100 Einweg-Küvetten, 10 x 10 mm-Küvettenhalter, Schnittstellenkabel sowie einer CD-ROM mit der PC-Anwendungssoftware geliefert.
Marke: Jenway™ 83054-05
3082.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24356" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Qualitativ hochwertige, preiswerte Geräte für spektrophotometrische Anwendungen in Schulen und Hochschulen sowie für die Qualitätskontrolle und Testverfahren für eine Vielzahl an Diensten und Branchen.- Wellenlängenbereich von 320 bis 1000 nm
- Absorptions-, %T- und Konzentrationsmodi
- Multiparameter-Anzeige für Wellenlänge und photometrische Ergebnisse
- Großes Angebot an Probenzubehör
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
±1 %T, ±0.01 Abs bei 1.000 Absorption | |
±1 % | |
–300 bis 1999 ppm | |
Multiparameter | |
8 nm | |
230 V | |
230 V/50 Hz, <50 W | |
160 mm | |
<1 % | |
< 50 W | |
<0.5 % | |
< 50 W | |
6 kg |
-0,300 bis 1,999 A | |
EN 61326, EN 61010 | |
272 mm | |
Wolfram-Halogenlampe | |
Spektralphotometer | |
320 bis 1000 nm | |
Schulen und Hochschulen sowie bei Qualitätskontroll- und Testverfahren für eine Vielzahl von Serviceleistungen und Branchen | |
50 Hz | |
Ja | |
1 nm | |
3 Jahre | |
±2 nm | |
365 mm |