Learn More
Sampling Systems™ Viskoser Probenehmer
Funktioniert wie eine große Spritze, indem der Bediener den Griff nach oben zieht, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen. Der Viscous Sampler von Sampling Systems™ eignet sich ideal für die Probenahme von Cremes, Shampoos, Seifen, Honig und anderen mittelviskosen Materialien.
Marke: Sampling Systems™ 7000T-2000
Beschreibung
- Geeignet für Substanzen mittlerer Viskosität.
- Hergestellt aus PP,316L-Edelstahl oder PTFE.
- Funktioniert wie eine große Spritze
- Griff nach oben ziehen, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen.
Spezifikation
Probenehmer für viskose Flüssigkeiten | |
650 mL | |
25 mm |
PTFE | |
Substanzen mit mittlerer Viskosität | |
2000 mm |