Learn More
Sampling Systems™ Viskoser Probenehmer
Funktioniert wie eine große Spritze, indem der Bediener den Griff nach oben zieht, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen. Der Viscous Sampler von Sampling Systems™ eignet sich ideal für die Probenahme von Cremes, Shampoos, Seifen, Honig und anderen mittelviskosen Materialien.
Marke:  Sampling Systems™ 7000P-2000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15829381
  • 631.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für Substanzen mittlerer Viskosität.
  • Hergestellt aus PP,316L-Edelstahl oder PTFE.
  • Funktioniert wie eine große Spritze
  • Griff nach oben ziehen, um das Produkt in den Probenehmer zu saugen.
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer für viskose Flüssigkeiten
650 mL
25 mm
Polypropylen
Substanzen mit mittlerer Viskosität
2000 mm
Name des Produkts
Sampling Systems™ Viskoser Probenehmer > LengthMetric: 2000 mm