Learn More
Viskositätsstandard, Specpure™, Nennwert 50 cSt bei 40 und 7,3 cSt bei 100, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15447365
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Viskositätsstandard, Specpure™, Nennwert 50 cSt bei 40 und 7,3 cSt bei 100, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447365
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Artikelnummer. 15447365
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047013.AP
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 8042-47-5 | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Viscosity standard
Namenshinweis Nominally 50cSt at 40 and 7.3cSt at 100
CAS 8042-47-5
Geruch Geruchsneutral
Flammpunkt >110°C (230°F)
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
MDL-Nummer MFCD00084411
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Menge 500 mL
Güte Specpure™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1562509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog Number047013.AP
Chargennummer1550392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2025 Catalog Number047013.AP
Chargennummer1535621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number047013.AP
Chargennummer1507861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number047013.AP
Chargennummer1412753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 Catalog Number047013.AP
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Viskositätsstandard, Specpure™, Nennwert 50 cSt bei 40 und 7,3 cSt bei 100, Thermo Scientific Chemicals >