Learn More
Viskositätsstandard, Specpure™, nominell 30 cSt bei 40 ° und 5.3 cSt bei 100 °, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Viscosity standard |
Namenshinweis | Nominally 30cSt at 40°C and 5.3cSt at 100°C |
CAS | 8042-47-5 |
Menge | 500 mL |
Geruch | Geruchsneutral |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Summenformel | C16H10N2Na2O7S2 |
Physikalische Form | Flüssig |
MDL-Nummer | MFCD00084411 |
Farbe | Farblos |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Viscosity standard, Specpure
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: White mineral oil, petroleum
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Viskositätsstandard, Specpure™, nominell 30 cSt bei 40 ° und 5.3 cSt bei 100 °, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur