Learn More
Viskositätsstandard, Specpure™, nominell 100 cSt bei 40 ° und 16.8 cSt bei 100 °, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15407375
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Viskositätsstandard, Specpure™, nominell 100 cSt bei 40 ° und 16.8 cSt bei 100 °, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407375
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Artikelnummer. 15407375
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 047033.AP
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Viscosity standard
Namenshinweis Nominally 100cSt at 40°C and 16.8cSt at 100°C
CAS 8042-47-5
Menge 500 mL
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
MDL-Nummer MFCD00084411
Physikalische Form Flüssig
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
PubChem CID 9566064
Güte Specpure™
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Viskositätsstandard, Specpure™, nominell 100 cSt bei 40 ° und 16.8 cSt bei 100 °, Thermo Scientific Chemicals >