Learn More
Buerkle™ ViscoSampler™
Probenehmer ViscoSampler mit der bärenstarken Saugkraft für zähflüssige Medien. Mit dem Saugkolben wird das Medium angesaugt und auch wieder ausgestoßen. Speziell entwickelt für viskose Substanzen wie Schlämme, Schlick, wässrige Lehm- und Bodenproben, Bodensatz, Öle, Emulsionen, Cremes etc.
Marke: Buerkle™ 5331-2100
Beschreibung
Speziell entwickelt für viskose Substanzen wie Schlämme, Schlick, nasse Ton- und Bodenproben, Bodensedimente, Öle, Emulsionen, Cremes usw. Das Ansaugen und Entleeren der Medien erfolgt über den Saugkolben. PTFE/FEPSpezifikation
ViscoSampler | |
Abstreifring | |
300 mL | |
Geeignet für Lebensmittel | |
100 cm |
PTFE, FEP | |
T-Form | |
Durchsichtig | |
32 mm |